Eosina Y solución acuosa en solución acuosa, Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
10047001.EA 47.3 EUR
10047001. 10047101.
Eosina Y solución acuosa en solución acuosa, Q Path® para microscopía
Eosina amarillenta
Solución de eosina lista para usar para tinción histológica HES
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691.86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Índice Merck: 13,03634
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia Líquido transparente
Color de la solución Naranja-rojo
Densidad (20/4) 0,9 - 1,1
pH (20°C) 5 - 5,5
Absorbancia (0.1 %) 514 - 518 nm