Hematoxilina solución (Harris), Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Atención
Sinónimos: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047007.EA 101 EUR
10047007. 10047107. 00607131.
Hematoxilina solución (Harris), Q Path® para microscopía
Hematoxilina (solución de tinción)
Solución lista para usar para tinción citológica Papanicolaou
Formula: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078111
Núm. CAS: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia Líquido transparente
Color de la solución Rojo púrpura
Densidad (20/4) 1,053 - 1,059
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbancia (0.5 %) 553 - 560 nm