Sondas para registradores de datos de temperatura y humedad
Proveedor: Testo
0628.0023 0628.0030 0628.0006 0610.1725 0628.7503 0628.7510 0628.7516 0628.7533 0602.0493 0572.1001 0572.6172 0572.9001 0615.3311 0615.2211
620-3320EA 61 EUR
620-3320 620-3319 620-1819 620-1984 620-1851 620-1852 TEST0628.7516 620-1821 620-1818 620-2362 620-1972 TEST0572.9001 TEST0615.3311 TEST0615.2211
Sondas para registradores de datos de temperatura y humedad
Pruebas de temperatura
Utilice las sondas de humedad/temperatura (con un instrumento de medición adecuado) para la medición fiable de la humedad relativa y la temperatura. El sensor de humedad es duradero y trazable a los estándares internacionales de humedad, como ILAC, PTB y NIST. Así, incluso después de años de uso, podrá contar con resultados de medición fiables y correctos.