Agentes de montaje Q Path® Coverquick para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
05547531.EA 51.8 EUR
05547531. 05547537. 05547530. 05547539. 05547528.
Agentes de montaje Q Path® Coverquick para microscopía
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
Amplia gama de medios de montaje manual y automático de portaobjetos. La gama Q Path® Coverquick está formada por cuatro medios de montaje diferentes con distintas viscosidades que se adaptan a todas las necesidades de microscopía. El número que se muestra después del nombre indica el grado de viscosidad en orden ascendente: Q Path® Coverquick 1000 tiene la viscosidad más baja (cerca de 260 mPaS) y Q Path® Coverquick 4000 tiene la viscosidad más alta (cerca de 920 mPaS).
  • Una gama completa de soportes de montaje para histología y citología
  • Toda la gama es adecuada para el montaje manual
  • Para el montaje automático, se recomienda Q Path® Coverquick 3000 y 4000
  • Se suministra en frasco ámbar de PET, sólo Q Path® Coverquick 3000 se suministra en frasco de aluminio
  • Se seca rápidamente en 15 a 20 minutos