VWR® Q Path® Isomount 2000, Mounting Media
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
05547536.EA
51.8
EUR
05547536.
05547535.
VWR® Q Path® Isomount 2000, Mounting Media
Tintes
Reactivos de microscopía y tinción
Medio de montaje con base de alcohol isopropílico. Compatible con la mayoría de productos de sustitución de disolventes. Adecuado para el montaje manual y automático de portaobjetos. Botella de PET de 500 ml.
- Montaje menos tóxico
- Calidad certificada
- Tiempo de secado: 20 minutos