Placas de PCR de 384 pocillos, Axygen®
Proveedor: Corning
PCR-384-C PCR-384M2-C PCR-384-RGD-C PCR-384M2CPBC
732-0906EA 82.6 EUR
732-0906 732-0666 732-1037 AXYGPCR-384M2CPBC
Placas de PCR de 384 pocillos, Axygen®
Microplacas Placas PCR
Placas de polipropileno, alfombrillas de silicona. Diseñado para ajustar 384-well thermal cycler blocks.
  • Las paredes ultradelgadas de espesor uniforme aceleran la transferencia de calor, lo que genera tiempos de ciclo más cortos y resultados más consistentes
  • Certificado libre de DNasa, RNasa y endotoxinas para una máxima integridad de la muestra