PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Proveedor: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 69.4 EUR
731-1010 732-0803 731-4124
PCR plates, 96-well, half skirt, Axygen®
Microplacas Placas PCR
Placas de polipropileno, alfombrillas de silicona. Diseñado para ajustar en bloques de termociclador de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de grosor uniforme para acelerar la transferencia de calor, reducir la duración de los ciclos y obtener resultados más reproducibles.
  • Certificado como exento de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para garantizar la integridad de las muestras.
  • Alfombrillas de sellado AxyMat esterilizables en autoclave y reutilizables.
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.