PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Proveedor: Corning
PCR-96-FS-C PCR-96-FS-CPBC
732-0664EA 63.5 EUR
732-0664 AXYGPCR-96-FS-CPBC
PCR plates, 96-well, full skirt, Axygen®
Microplacas Placas PCR
Placas de polipropileno, alfombrillas de silicona. Diseñado para ajustar en bloques de termociclador de 0,2 ml.
  • Paredes ultrafinas de grosor uniforme para acelerar la transferencia de calor, reducir la duración de los ciclos y obtener resultados más reproducibles.
  • Certificado como exento de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para garantizar la integridad de las muestras.
  • Alfombrillas de sellado AxyMat esterilizables en autoclave y reutilizables.
Volume with AxyMat™: 140 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): BioRad iCycler, MyiQ,More Product Information