n-Heptano
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: high purity solvents
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04360.1000 1.04360.2500
1.04360.1000EA 182 EUR
1.04360.1000 1.04360.2500
n-Heptano
n-Heptano
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Formula: H₃C(CH₂)₅CH₃
Pto. Ebullición: 98,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90,6 °C
Densidad: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009544
Núm. CAS: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM