Balanzas analíticas, Explorer Auto-door
Proveedor: OHAUS
30061976 30061977 30061978 30061995 30061996
611-2848EA 5825 EUR
611-2848 611-2849 611-2850 611-2847 611-5309
Balanzas analíticas, Explorer Auto-door
Balanzas
Una gama de balanzas de cuatro plazas que incorporan pantalla táctil, pesaje avanzado y tecnologías de sensores de proximidad. La unidad de control fácil de usar se puede montar en una base, sobre una base en una columna opcional, en una pared o de forma remota (hasta 3 metros de distancia con un cable opcional). La pantalla táctil, con iconos universales e indicaciones informativas, simplifica las funciones de configuración y el funcionamiento básico.
El operador tiene la opción adicional de asignar el uso de cualquiera de los cuatro sensores de proximidad a la operación manos libres de impresión, colocación a cero, tara, calibración, puerta de protección de tiro automático (izquierda o derecha) o luz de protección de tiro. El funcionamiento manos libres permite al usuario minimizar/eliminar cualquier posible contaminación del teclado de control, especialmente importante para el pesaje de materiales sensibles. Estas balanzas tienen múltiples modos de aplicación, desde pesaje básico hasta aplicaciones SQC, además de tiempos de estabilización cortos y especificaciones de rendimiento optimizadas.
  • Puertas automáticas protectoras contra corrientes con la opción de un funcionamiento básico verdaderamente manos libres utilizando sensores de proximidad
  • Pantalla táctil a color con ajuste del ángulo de visión en una unidad de control desmontable
  • Tecnología de pesaje avanzada con tiempos de estabilización de menos de 3 segundos
  • Modos para varias aplicaciones, además de biblioteca de almacenamiento de diferentes configuraciones personales
  • Software SmarText™ con indicaciones de texto para facilitar la navegación por el menú, incluida la función 'Asistencia de nivel' con indicador de nivel iluminado
  • Calibración interna AutoCal™
  • Compatibilidad con LIMS
El escudo de tiro automatizado del Explorer proporciona una amplia entrada lateral (160×240 mm) a la cámara de pesaje, lo que permite al usuario colocar y retirar libremente botes de pesaje grandes u otros recipientes grandes. La puerta superior versátil ofrece dos opciones de entrada; acceso a la cámara de pesaje volteando la puerta superior o deslizando manualmente el panel de vidrio abierto. El protector de tiro está diseñado con vidrio recubierto antiestático para ayudar a disipar las cargas estáticas en la cámara de pesaje que podrían influir negativamente en los resultados de pesaje. También hay una luz de cámara de protección de tiro para su uso en entornos con poca iluminación.