Soluciones patrón de color, Reag. Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
85748.180EA 202 EUR
85748.180 85749.180 85750.180 85751.180 85751.260
Soluciones patrón de color, Reag. Ph. Eur.
Normativas Patrones de espectroscopia
Soluciones de color listas para usar según Reag. Ph. Eur.
  • Conforme a la última edición de Ph.Eur.
  • Soluciones listas para usar
  • Certificados de análisis completos para todos los lotes
  • En la etiqueta aparece el tiempo mínimo de vida útil/número de lote
Información para pedidos: normalmente se fabrican por encargo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.