Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
1.02465.1000EA 161 EUR
1.02465.1000 1.02465.9029 1.02465.9525
Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® API Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 176 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660