Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP for biopharmaceutical production
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
1.37101.5000EA 358 EUR
1.37101.5000 1.37101.9012 1.37101.9029
Calcio cloruro dihidrato, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, USP for biopharmaceutical production
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600
Pto. de fusión: 176
Densidad: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660