Descalcificadores Q Path®, DC2 acción intermedia
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
11028304.EA 172 EUR
11028304. 11028306.
Descalcificadores Q Path®, DC2 acción intermedia
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
This medium-acting decalcifier contains a mixture of hydrochloric acids.
  • Sin formalina en la mezcla, por lo que se puede usar para descalcificar tejidos de mayor tamaño que ya se han fijado
Ready to use for applications in histology and pathology laboratories.