Rotavapores, RV 8
Proveedor: IKA
10003488 10003482 10003485
531-1049EA 2610 EUR
531-1049 531-1050 531-1339 531-1310 531-1336
Rotavapores, RV 8
Evaporadores Rotavapores
Estos evaporadores básicos son idóneos para aplicaciones de evaporación estándar de laboratorios de investigación y universidades. Se han ampliado y mejorado las funciones de RV10 control, de modo que ahora permite una destilación totalmente automática: con determinación automática del punto de ebullición, una biblioteca integrada de disolventes y la opción de conexión a una bomba de vacío con control por velocidad.
  • Todos los modelos tienen elevador manual con función de parada de seguridad
  • La pantalla TFT digital muestra la velocidad de rotación y la