LiChrospher®, HPLC Columns
Proveedor: Avantor
LISP60-5-125AEA 0 EUR
LISP60-5-125A LISP60-5-150A LISP60-5-250A LISPCN-5-250A LISPOH-5-250A LISP100-5-150A LISP100-5-250A LISP60-5-125AF HICHLISP100-5100AF HICHLISP100-5100AM HICHLISP100-5100AS LISP100-5-10C5 LISPOH-5-100AF LISPOH-5-10C5 LISPOH-5-10CM5 LISPOH-5-125AF LISPOH-5-150AM LISPOH-5-250AF LISPOH-5-250AM LISP60-5-10CP3 LISP60-5-250P LISPOH510C5SK LISPOH-5-10CE5 LISPOH-5-250P
LiChrospher®, HPLC Columns
Columnas de cromatografía
LiChrospher® es una sílica disponible en fases C8 y C18 con y sin tapa.
  • Sílica porosa esférica
  • Base desactivada LiChrospher® RP-select B
  • Columnas empaquetadas de alta eficiencia