VWR®, Puntas con filtro, extra largas
Proveedor: VWR Collection
732-1613EA 145 EUR
732-1613 732-1614
VWR®, Puntas con filtro, extra largas
Puntas de pipetas
Puntas con filtro de aerosol con longitud extendida.
  • Suministradas estériles, y son autoclavables a 122ºC
  • Libres de Rnase/DNAse, endotoxinas, proteasas, ATP, y BPA
Información de suministro: Se entregan en racks recargables.