Kits de purificación de plásmidos E.Z.N.A.® y E-Z 96® Fastfilter®
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6905-03
D6924-03
D6905-04
D1097-01
D1097-02
D1097-00
D6905-00
D6924-00
D6905-03EA
275
EUR
D6905-03
D6924-03
D6905-04
D1097-01
D1097-02
D1097-00
D6905-00
D6924-00
Kits de purificación de plásmidos E.Z.N.A.® y E-Z 96® Fastfilter®
Reactivos de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Los kits para plásmidos E.Z.N.A.® Fastfilter® purifican rápidamente DNA plasmídico utilizando filtro para jeringa para la separación del lisado, mientras que los kits plasmídicos E-Z 96® Fastfilter utilizan placas para el aclaramiento del lisado en un formato de 96 pocillos. Los kits Fastfilter® permiten aislamiento a escala midi y maxi en menos de 40 m.