Kits para plásmidos E.Z.N.A.® Endo-Free
Proveedor: OMEGA BIO-TEK
D6926-03
D6926-04
D6915-03
D6915-00
D6926-00
D6926-03EA
564
EUR
D6926-03
D6926-04
D6915-03
D6915-00
D6926-00
Kits para plásmidos E.Z.N.A.® Endo-Free
Reactivos de ácidos nucleicos
Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El aislamiento plasmídico plásmidos con procedimientos de purificación tradicionales suele contener altos niveles de endotoxinas que pueden interferir de forma significativa con los experimentos posteriores de transfección. Los kits plasmídicos E.Z.N.A.® integran un paso de eliminación eficaz de endotoxinas en el procedimiento de purificación plasmídica para producir DNA plasmídico de alta calidad para transfección.