Avantor® Ultrasphere®, Columnas HPLC
Proveedor: Avantor
HICH235330EA 1440 EUR
HICH235330 HICH235329 HICH235332 HICH235333 HICH235334 HICH235335 HICH235341 HICH235342 HICH237390 HICH237520 HICH237521 HICH237573 HICH237574 HICH240002 HICH244046 HICH244070 HICH244071 HICH244254 HICH244434 243533N 243534N 235327.
Avantor® Ultrasphere®, Columnas HPLC
Columnas de cromatografía
Las columnas Avantor® Ultrasphere® siguen siendo ampliamente referenciadas tanto en la industria como en el mundo académico y son reconocidas por proporcionar un excelente rendimiento cromatográfico.
  • Sílica porosa esférica de 3 y 5 μm
  • Alta reproducibilidad, distribución estrecha del tamaño de partículas.
  • Cobertura de superficie óptima para una larga vida útil de la columna
Las fases Avantor® Ultrasphere® ODS (3 µm) y Octyl están disponibles en hardware de columna analítica estándar y en un diseño de columna de cartucho de alta velocidad Ultrasphere-XL de alta eficiencia, que incluye un conjunto de soporte de columna de cartucho integral.