Accessories
Proveedor: Cytiva
18-1111-03 18-1111-05 18-1114-43 18-1111-26
18-1111-03EA 181 EUR
18-1111-03 18-1111-05 18-1114-43 18-1111-26
Accessories
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
pH, rango 0 - 14 (especificaciones válidas de 2 a 12)
pH, precisión ±0,1 unidades de pH, temperatura compensada
Rango de conductividad 1 μS/cm - 999,9 mS/cm
Salidas Analógico, 0 - 1 V, 4 - 20 mA Analógico, 0 - 1 V, 4 - 20 mA Analógico, 0 - 1 V, 4 - 20 mA
Ancho × Fondo × Alto 260×370×100 mm 260×370×100 mm 260×370×100 mm