Azul de bromofenol ACS
Proveedor: VWR Chemicals
0449-25GEA 105 EUR
0449-25G 0449-50G
Azul de bromofenol ACS
Azul de bromofenol
Colorante de seguimiento para geles de proteína y ácidos nucleicos. También indicador de pH (amarillo-azul, rango 3,0 - 4,6).
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Pto. de fusión: 273 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Índice Merck: 13,01429
Order Now
Resultados test especificaciones
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass