VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
00528200.EA
138
EUR
00528200.
13328202.
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Tintes
Reactivos de microscopía y tinción
Especialmente usado para congelar piezas quirúrgicas antes del proceso de corte con criostato o con microtomos congelados.
- Temperatura de almacenamiento: Ambiente ONU 1950