VWR® VisiScope® 800, Microscopios estándar
Proveedor: VWR Collection
630-1940EA 3390 EUR
630-1940 630-1941 630-1967 630-1968 630-1969
VWR® VisiScope® 800, Microscopios estándar
Microscopios
Los laboratorio microscopios VisiScope 800 están diseñados para proyectos de investigación.
  • Marco fundido a presión con alta estabilidad y ergonomía.
  • Observaciones de luz transmitida
  • LED blanco puro de alta eficiencia
  • Objetivos del IOS con tratamiento antifúngico
Información para pedidos: Hay disponible una completa gama de accesorios. Póngase en contacto con su oficina de ventas local de Avantor para obtener más detalles.
Información de suministro: Se suministran listas para su uso con oculares, objetivos, tapa antipolvo y fuente de alimentación.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo TL824 (BF) TL824 (PH)
Environmentally Preferable
Técnica de contraste Campo claro Brightfield, phase contrast and darkfield
Cabezal 30° de inclinación, 360° de rotación 30° de inclinación, 360° de rotación
Oculares Gran campo 10×/22 mm Gran campo 10×/22 mm
Revólver 6 posiciones 6 posiciones
Objetivos IOS W-plan achromatic 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× (i) IOS W-Ph plan achromatic 10×, 20×, 40×, 100× (i)
Platina 243×160 mm (movimiento: 100×60 mm) 243×160 mm (movimiento: 100 × 60 mm)
Condensador Tipo de giro, N.A.0,9 con sistema de centrado Condensador de contraste de fases 10×, 20×, 40×, 100×, BF, DF
Sistema de enfoque Macro y micrométrico coaxial Macro y micrométrico coaxial
Iluminación LED (blanco, 3,6 W) LED (blanco, 3,6 W)
W×D×H 250×394×460 mm 250×394×460 mm
Peso 10 kg 10 kg