VWR® VisiLight® P-LED10, Iluminación LED
Proveedor: VWR
VWR® VisiLight®
631-1086EA 492 EUR
631-1086
VWR® VisiLight® P-LED10, Iluminación LED
Luces Iluminación LED
La fuente de luz VisiLight® P-LED10 cuenta con dos brazos flexibles con LEDs de alta eficiencia (3,6 W).
  • Sistema de control de la luminosidad
  • Dos brazos flexibles (L = 60 cm)
  • Iluminancia (a 10 cm): 170000 lux
  • Luminous flux: 400 lm cada brazo
  • Temperatura de color: Blanco puro (6300 K)
Información de suministro: Supplied with a multi-plug power supply (EU, UK).