Émbolo puede
Proveedor: asecos
23133 23134 23135 23136 23137 23138 23139 40097 40098
MSGA23133EA 72.5 EUR
MSGA23133 MSGA23134 MSGA23135 MSGA23136 MSGA23137 MSGA23138 MSGA23139 MSGA40097 MSGA40098
Émbolo puede
Contenedores
Estas latas de émbolo están dedicadas a la humectación segura de telas, toallitas y pañuelos.
  • El líquido no utilizado regresa al contenedor
  • La placa montada en resorte incluye barrera contra llamas
  • Resistente a los golpes y a prueba de explosiones (solo modelos PE)
  • Latas con anillo protector (solo modelos de acero inoxidable)
New Product