Grifos de tambor, latón
Proveedor: asecos
2798 2799 2800
MSGA2798EA 66.5 EUR
MSGA2798 MSGA2799 MSGA2800
Grifos de tambor, latón
Grifos y fregaderos Grifos
Grifos de latón para tambores con rosca.
  • Cierre automático
  • La guardia de fuego...
  • Sello de PTFE
Información para pedidos: El MSGA2799 incluye un remolque para los buques de decantación.