Campanas de succión, ASE
Proveedor: asecos
16553 16554 16556 16555
MSGA16553EA 1038 EUR
MSGA16553 MSGA16554 MSGA16556 MSGA16555
Campanas de succión, ASE
Vitrinas de gases y recintos Vitrinas de gases sin extracción externa
La estación de trabajo de seguridad es una construcción robusta hecha de perfiles de aluminio anodizado, resistentes a los productos químicos, que se utiliza para proteger de las sustancias y vapores nocivos en los contenedores abiertos.
  • Se mantienen los valores límite prescritos para el lugar de trabajo
  • Ideal para el montaje en un lugar de trabajo existente
  • Vidrio acrílico resistente a la fractura, 5 mm
  • Montado en un sistema de escape de aire in situ
  • Piezas de conexión (DN160) en el techo para la conexión con el sistema de aire de escape del lugar
  • La velocidad del aire debería ser de 0,3 m/s
Certificaciones: De acuerdo con EN14175-3.