Grifos de tambor, PE
Proveedor: asecos
2801 2802
MSGA2801EA 26 EUR
MSGA2801 MSGA2802
Grifos de tambor, PE
Grifos y fregaderos Grifos
Estos grifos de polietileno se utilizan para productos químicos corrosivos y agresivos.
  • Salida rápida
  • Hilo de tri-presión