Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-920
Proveedor: Ansell
11-920/8 11-920/10 11-920/11 11-920/6 11-920/7 11-920/9
112-4288EA 113 EUR
112-4288 112-4284 112-4285 112-4286 112-4287 112-4289
Guantes industriales, repelente de aceite, HyFlex® 11-920
Guantes
Este forro de nylon con revestimiento de nitrilo en la palma de la mano tiene Ansell Grip Technology™. Los canales microscópicos en el revestimiento del guante guían el aceite, lo que resulta en un contacto seguro entre el guante y la superficie. Esto permite al portador manejar con seguridad los componentes aceitosos de tamaño pequeño y mediano.
  • Protege la piel de la contaminación por petróleo
  • Excelente agarre en ambientes aceitosos
  • Excelente ajuste y comodidad, excelente destreza y tactilidad
  • Antiestático según EN1149
Ideal para tareas de ensamblajeMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo Medio
Environmentally Preferable
Ambidiestro/Específico para cada mano Específico para cada mano
Desechable / Reutilizable Reutilizable
Material del revestimiento Nylon
Calibre 15
Tipo de puño Puño elástico
Normativa EN EN 388:2016 (3131A)
Antiestático +