Sillas, semi-de pie y taburetes, PU
Proveedor: Kango
7KA80XHFO00512 7KA80YHFO00905 7NG35GDLR00905 7NG35GDLR02905 7NG35GDLU02905 7NG35GDLV00905 7NG40GBLU00512 7NG20GHLP02905 7NG40GBLR00512 7NG35NBPP00905 7NG35GHLP02905 7NG35GHLR00905 7NG35GHLR02512 7NG35GHLR02905 7NG35GHLU02905 7NG35GTLP01905 7NG35GDLV02512 7NG35NBPR00512 7NG35NBPR00905 7NG35NHPP00905 7NG35NHPP02905 7NG35NHPR02905 7NG40GBLP00905 7NG35GHLV02905 7NG35GHLP00905 7NG35GDLV02905 7NG20GHLP00512 7NG20GHLP02512 7NG20NHNP02905 7NG35GBLC00512 7NG35GBLC00905 7NG35GBLP00905 7NG35GBLR00512 7NG35GBLR00905 7NG20GHLP00905 7NG35GBLU00905 7NG40GBLU00905 7NG40GDLP01905 7NG40GHLP00905 7NG40GHLP01512 7NG40GHLP01905 7NG40GBLR00905 7NG20NHNP00905 7NG35GHLU02512 7NG35GTLP01512
139-0438EA 322 EUR
139-0438 139-1010 139-0720 139-0721 139-0722 139-0723 139-0739 BIEN7NG20GHLP02905 139-0738 139-0733 139-0697 139-0726 139-0727 139-0728 139-0730 139-0732 139-0724 BIEN7NG35NBPR00512 139-0734 139-1014 139-0735 139-0736 139-0737 139-0731 139-0725 139-1013 BIEN7NG20GHLP00512 BIEN7NG20GHLP02512 BIEN7NG20NHNP02905 139-0715 139-0716 139-0717 139-0718 139-1012 BIEN7NG20GHLP00905 139-0719 139-0740 139-0741 139-0742 139-0743 139-1016 139-1015 BIEN7NG20NHNP00905 139-0729 BIEN7NG35GTLP01512
Sillas, semi-de pie y taburetes, PU
Sillas
Asientos ergonómicos en poliuretano blando para una máxima comodidad. PU blando, adecuado para muchos usos y entornos de trabajo.
  • No se sobrecalienta ni provoca transpiración
  • Gran robustez: esta gama resiste herramientas afiladas, chispas, ácidos débiles e hidrocarburos
  • Se limpia fácilmente con los productos habituales de limpieza doméstica
  • Grosor de la espuma: 4 cm
Sillas:Asiento cuadrado ergonómico negro o azul y respaldo curvo para un mejor soporte lumbar
Asidero de transporte incorporado
Respaldo articulado ajustable en altura y profundidad (sillas estándar)
Inclinación y respaldo de asiento regulables con una sola palanca gracias a un mecanismo asincrónico (sillas asíncronas)
Dimensiones del asiento (W×D): 410×390 mm
Dimensiones del respaldo (W×H): Columna de amortiguación de gas de 360×220 mm para ajuste de altura
Base reforzada antideslizante de 5 ramas
Asientos semi-altos:Asiento cuadrado ergonómico negro o azul
Dimensiones del asiento (ancho×alto): Columna de amortiguación de gas de 410×390 mm para ajuste de altura Base reforzada antideslizante de 5 ramas
Asientos de pie:Concepto ergonómico que elimina la fatiga creada por el peso corporal al levantarse
Extremadamente estable y fácil de mover
Ahorro de espacio
Su base está diseñada para no interferir con los movimientos del usuario
Base de acero semicircular cubierta de PVC, revestimiento de satén a base de plástico, espacio de suelo (ancho×alto): 490×330 mm
Dimensiones del asiento (W×H): Columna de elevación de gas inclinada y no giratoria de 345×175 mm con ajuste de altura y amortiguador
* 750 a 980 mm con pieza de extensión.
Información para pedidos: Toda la gama de asientos está clasificada como CF según la recomendación D2 2000 de GPEM, abril de 2000.