Indicador mixto pH 4,5 según Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01359.0250 1.01359.0250_T
1.01359.0250EA 81.4 EUR
1.01359.0250 1.01359.0250_T
Indicador mixto pH 4,5 según Mortimer '4.5' acc. to Mortimer, Supelco®
pH Indicador solución
Densidad: 0,93 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Application test conforms
pH-value (20 °C) 4.5 - 5.0