Monocloruro de iodo solución 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® para la determinación del índice de yodo, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09163.1000 1.09163.2500
1.09163.1000EA 98.3 EUR
1.09163.1000 1.09163.2500
Monocloruro de iodo solución 0.1 mol/l acc. Wijs, Titripur® para la determinación del índice de yodo, Supelco®
Monocloruro de iodo
Formula: ClI
Densidad: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40 °C
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.0995 - 0.1005
Measurement uncertainty +/- 0.0003
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.