Azul alcalino (C.I. 42765) solución indicator, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09198.1000 1.09198.2500 1.09198.1000_T 1.09198.2500_T
1.09198.1000EA 150 EUR
1.09198.1000 1.09198.2500 1.09198.1000_T 1.09198.2500_T
Azul alcalino (C.I. 42765) solución indicator, Supelco®
Azul alcalino (C.I. 42765)
Formula: C₃₇H₂₉N₃O₃S
MW: 595.73 g/mol
Pto. Ebullición: 80 °C (1013 hPa)
Densidad: 0.84 g/cm3 (20 °C)
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083221
Núm. CAS: 1324-76-1
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
dentity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.836 - 0.838
Absorption maximum λmax. (1 : 10 diluted) 603 - 607 nm
Absorbance A (λmax; 1 : 10 diluted; 1 cm) ≥ 1.00
Suitability as indicator (according to DIN 51558) passes test