Cesta de alambre, redonda
Proveedor: DELTALAB
R-220 R-240 R-200 R-250
216-7256EA 0 EUR
216-7256 216-7257 DELTR-200 DELTR-250
Cesta de alambre, redonda
Cestas Cestas, alambre
Acero inoxidable.
Estas cestas redondas cuentan con un asa plegable para mayor comodidad. La base de estas cestas está reforzada por una malla gruesa para mayor resistencia.
Información para pedidos: Existen modelos con separadores interiores cruzados.