Petróleo p.a. EMSURE®, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09718.1000 1.09718.2500 1.09718.6025 1.09718.6190
1.09718.1000EA 85 EUR
1.09718.1000 1.09718.2500 1.09718.6025 1.09718.6190
Petróleo p.a. EMSURE®, EMSURE® para análisis, Supelco®
Petroleum
Núm. CAS: 64742-48-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Boiling Point 172 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.0 hPa (20 °C)
Flash Point 56 °C
Explosion Limit 0.6 - 8 %(V)
Density 0.76 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 355 °C
Viscosity kinematic 1.85 mm2/s (25 °C)