Universal container
Proveedor: DELTALAB
309202 309222
DELT309202EA 88.5 EUR
DELT309202 DELT309222
Universal container
Recipientes de muestras Contenedores, uso general
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904