VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pHmetro/mV/°C, de sobremesa
Proveedor: VWR Collection
662-1657EA 914 EUR
662-1657 662-1861
VWR® pHenomenal® pH 1100L/1100LB, pHmetro/mV/°C, de sobremesa
Medidores electroquímicos Medidores de pH
El instrumento es fácil de utilizar, cuenta con un soporte articulado para el electrodo y una carcasa IP 43. Ofrece alta resolución y exactitud para obtener mediciones precisas. Completo con una salida USB para conectarlo a un ordenador. Conforme a GLP.
  • Pantalla LCD gráfica grande con retroiluminación LED continua que muestra simultáneamente los valores de pH/mV y temperatura
  • Función de registro de datos seleccionable entre 1 min y 1 h; capacidad de memoria de 5000 conjuntos de datos
  • Apagado automático: ajustable entre 10 min y 24 h
  • Reconocimiento automático de tampones DIN y NIST (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
  • Tres tampones técnicos adicionales a 25 °C (4,00/7,00/10,00) en la memoria
  • Autoprueba y diagnóstico avanzados (diagnóstico de eficiencia de electrodos, control de deriva); el símbolo de calibración muestra cuándo se requiere una recalibración
  • Bajo consumo de energía. Opción de suministro de red o 4 pilas AA para más de 1000 horas de funcionamiento
  • Indicador de batería baja
Información de suministro: Ready to use pH 1100L kit (662-1657) includes meter glass pH electrode with built-in pHenomenal 221 temperature sensor, 4 LR06 batteries, 1 m cable and articulated stand, 2×50 ml buffers (pH 4,00 and 7,00), 50 ml plastic beaker, short instructions and instruction manual (22 languages) on CD ROM and plugin power supply.
The life science kit pH 1100LB (662-1891) includes the LS 221 Biotech electrode with 1 m cable instead of the 221 electrode.