Este instrumento portátil fácil de usar con una carcasa resistente IP 67 proporciona alta resolución y exactitud para obtener mediciones precisas de pH, mV, conductividad y oxígeno en aplicaciones de campo (solo se puede usar para medir 2 de estos parámetros al mismo tiempo). Se complementa con una salida USB resistente al agua para la conexión a un ordenador. Conforme con GLP.
- Pantalla gráfica LCD de gran tamaño con retroiluminación LED continua donde se muestran de forma simultánea el parámetro medido y el valor de temperatura
- Función de registro de datos; opción entre 1 minuto y 1 hora
- Memoria para 5000 conjuntos de datos con almacenamiento automático; memoria adicional de 200 puntos para almacenamiento manual
- Apagado automático: ajustable de 10 minutos a 24 horas
- Reconocimiento automático de tampones DIN y NIST (1,68 / 4,00 / 6,86 / 9,18 / 12,54)
- Tres tampones técnicos adicionales a 25 °C (4,00 / 7,00 / 10,00) almacenados en la memoria
- Comprobación automática y diagnóstico avanzados (diagnóstico de la eficiencia del electrodo, control de desviación); se muestra el símbolo de calibración cuando es necesaria la recalibración
- Ahorro de energía: 4 pilas AA que funcionan durante 1000 horas
Información para pedidos: conjunto listo para su uso MU 6100 H S1 que incluye medidor multiparamétrico en un maletín de transporte resistente, electrodo de pH de gel epoxi 111 con sensor de temperatura integrado (cable de 1 m), kit básico (dos tampones de pH, un vaso de precipitado de plástico), sonda de conductividad CO 11 con sensor de temperatura integrado (cable de 1,5 m), soporte y manual de instrucciones (22 idiomas) en CD ROM. El conjunto MU 6100 H S2 también incluye la sonda galvánica de oxígeno OXY 11-3 con sensor de temperatura integrado (cable de 3 m) y kit de mantenimiento.
Hay sondas de conductividad para conductividades bajas disponibles previa solicitud. Para obtener más información, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.