Ferroína solución indicadora para el análisis de aguas residuales solución indicator for waste water analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sulfato de tris(1,10-fenantrolina-N1,N10)hierro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 82 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroína solución indicadora para el análisis de aguas residuales solución indicator for waste water analysis, Supelco®
Ferroína (1,10-Fenantrolina-hierro(II) sulfato)
Formula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densidad: 1.01 g/cm3 (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036428
Núm. CAS: 14634-91-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms