1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H63695.MD
H63695.03
H63695.MDEA
63.7
EUR
H63695.MD
H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 54605-72-0
Molecular Formula: C10H8N2O
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 84-88°
MDL No.: MFCD02179568
Formula:
C₁₀H₈N₂O Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179568 Núm. CAS: 54605-72-0 |