Salicylaldehyde azine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Salicylaldazine
S0850-5G S0850-25G
TCIAS0850-5GEA 19 EUR
TCIAS0850-5G TCIAS0850-25G
Salicylaldehyde azine ≥98.0% (por GC)
Salicylaldehyde azine
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Número MDL: MFCD00043496
Núm. CAS: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4900a21732c40dd9256621d98b12aa092a73f6&vid=ea4900a21732c40dd9256621d98b12aa092a73f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C