2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H37989.03 H37989.06
H37989.03EA 50.4 EUR
H37989.03 H37989.06
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester ≥98%
2,2'-Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BO₂S₂
Pto. de fusión: 35…38 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04039974
Núm. CAS: 479719-88-5