2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61143.14 H61143.22
H61143.14EA 179 EUR
H61143.14 H61143.22
2-Fluoro-m-toluidine ≥98%
2-Fluoro-m-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 1978-33-2 Molecular Formula: C7H8FN Formula Weight: 125.14 Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 87°/12mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD06410915
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 87 °C (12 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410915
Núm. CAS: 1978-33-2
ADR: 6.1,III