Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H60207.AD
H60207.AK
H60207.ADEA
120
EUR
H60207.AD
H60207.AK
Benzyl chloromethyl ether ≥70%, tech.
Benzyl chloromethyl ether
Formula:
C₈H₉ClO Pto. Ebullición: 102 °C Densidad: 1,126 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000886 Núm. CAS: 3587-60-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |