Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61280.06 H61280.14
H61280.06EA 150 EUR
H61280.06 H61280.14
Ethyl-2-aminoisonicotinate 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791260
Núm. CAS: 13362-30-6