Zirconium diboride ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Zirconium boride
47030.18 47030.30
47030.18EA 145 EUR
47030.18 47030.30
Zirconium diboride ≥99.5%
Zirconium diboride
Formula: B₂Zr
Pto. de fusión: 3000 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064648
Núm. CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN: 3178
ADR: 4.1,III