4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H59919.03 H59919.06
H59919.03EA 69.2 EUR
H59919.03 H59919.06
4-Biphenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368291
Núm. CAS: 144432-80-4