α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Bromo-4-fluorobenzyl bromide, 2-Bromo-4-(bromomethyl)-1-fluorobenzene
H61399.06
H61399.14
H61399.22
H61399.06EA
37.4
EUR
H61399.06
H61399.14
H61399.22
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene ≥97%
α,3-Dibromo-4-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 78239-71-1
Molecular Formula: C7H5Br2F
Formula Weight: 267.92
Physical Form: Solid
Appearance: White
Melting Point: 41°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD09037367
Formula:
C₇H₅Br₂F MW: 267,92 g/mol Pto. de fusión: 41 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037367 Núm. CAS: 78239-71-1 ADR: 8,III |