3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 61.2 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Formula: C₃H₃IN₂
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12022324
Núm. CAS: 4522-35-4